Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Nα-Acetyl-L-ornithine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-5(10)9-6(7(11)12)3-2-4-8/h6H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
JRLGPAXAGHMNOL-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
Nα-Acetyl-L-ornithine (AORN) is a substrate for the identification, differentiation and characterization of N(α)-acetyl-L-ornithine deacetylase(s) and of N-Acetyl-l-ornithine transcarbamylase(s) (AOTCase) found in plants, some eubacteria and some human pathogens.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) deacetylase assay: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color colorless to white | color colorless to white | color colorless to white | color colorless to white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?