Przejdź do
A6166
3-Acetyldeoxynivalenol
from Fusarium roseum
Synonim(y):
3α-Acetoxy-7α,15-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 3α-Acetylvomitoxin, 3-AcDON
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Fusarium roseum
Quality Level
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2)OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
General description
3-Acetyldeoxynivalenol is a trichothecene mycotoxin, secreted by Fusarium species. It stimulates the activation of c-Jun N-terminal kinase (JNK)/ p38 mitogen-activated protein kinases and prevents protein synthesis. 3-Acetyldeoxynivalenol is a weak inducer of apoptosis.
Application
3-Acetyldeoxynivalenol has been used in a study to compare the ability of two fungi to improve wheat growth, decrease root colonization of Fusarium, and withstand mycotoxins. 3-Acetyldeoxynivalenol has also been used to induce and study anorexia in mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0156T488734132
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
Fusarium roseum
biological source
-
biological source
Fusarium sp.
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trichothecene mycotoxins trigger a ribotoxic stress response that activates c-Jun N-terminal kinase and p38 mitogen-activated protein kinase and induces apoptosis
Shifrin VI and Anderson P
The Journal of Biological Chemistry, 274(20), 13985-13992 (1999)
The trichothecene biosynthesis gene cluster of Fusarium graminearum F15 contains a limited number of essential pathway genes and expressed non-essential genes
Kimura M, et al.
Febs Letters, 539(1-3), 105-110 (2003)
Michael Bretz et al.
Molecular nutrition & food research, 50(3), 251-260 (2006-03-08)
Trichothecenes are secondary metabolites produced by several fungi of the Fusarium genus during their growth period. They inhibit protein biosynthesis in eukaryotic cells resulting in numerous toxic effects such as diarrhea, vomiting, and gastro-intestinal inflammation. Considering its occurrence in food
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A6166-5MG04061832938844
A6166-1MG04061833381816