Przejdź do
D0156
Deoxynivalenol
Protein synthesis inhibitor, powder
Synonim(y):
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, Vomitoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Deoxynivalenol,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
General description
Deoxynivalenol (DON) is a natural mycotoxin found in Fusarium graminearum and Fusarium culmorum. It belongs to the B-trichothecenes family of mycotoxins.
Application
Deoxynivalenol has been used:
  • as a mycotoxin to induce cytotoxicity in porcine jejunal epithelial cells and study the protective effects of Saccharomyces cerevisiae on the cell viability of host cells.[1]
  • to induce toxicity in nude mice to study the effect of probiotics (Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) or Lactobacillus acidophilus (LA)) supplementation on host protection[2]
  • as a thyroid hormone receptor (TRβ) antagonist in cell-based luciferase reporter gene (CALUX) assay[3]
Biochem/physiol Actions
Deoxynivalenol (DON) blocks the synthesis of DNA and RNA by inhibiting the process of translation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6166SML166434124
form
powder
form
powder
form
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
form
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)