Przejdź do
A6106
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
Synonim(y):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C284H432N84O79S7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6511.44
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aprotinin from bovine lung, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
biological source
bovine lung
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Aprotinin is largely used as an inhibitor of trypsin.
Biochem/physiol Actions
Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor that forms stable complexes with and blocks the active sites of enzyme. This binding is reversible, and most aprotinin-protease complexes will dissociate at extreme pH levels >10 or <3. Structurally, Aprotinin is a monomeric globular protein derived from bovine lung that consists of 58 amino acids, arranged in a single polypeptide chain with three crosslinking disulfide bridges.
Preparation Note
A further purification of A1153 to yield a product with slightly higher activity and purity
Other Notes
One Trypsin Inhibitor Unit (TIU) will decrease the activity of two trypsin units by 50%, where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-alpha-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide per minute at pH 7.8 and 25°C. Another commonly used unit is the KIU, with 1 TIU = 1,300 KIU.
One trypsin inhibitor unit (TIU) will decrease the activity of 2 trypsin units by 50% where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-α-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide (BAPNA) per min at pH 7.8 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1153A342810820
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
~80% (HPCE)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
crystalline (fine)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin from bovine lung
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)