Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 507,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
Nazwa produktu
Acetazolamide, ≥99%, powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
pKa
7.2
mp
258-259 °C
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, DMSO: soluble, methanol and ethanol: slightly soluble
SMILES string
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA12(771), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
mouse ... Car13(71934), Car5a(12352)
rat ... Car2(54231), Car4(29242)
Application
- to study its protective effect on steatotic liver grafts against cold ischemia reperfusion injury{49)
- to determine its ability to bind isolated porcine retinal pigment epithelium (RPE) melanin by cassette dosing and rapid equilibrium dialysis inserts[1]
- to validate the in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells for developmental toxicity screening assays
- to study its inhibitory effect on melanogenesis through enzyme kinetic, in vitro, in vivo and in silico analyses in zebrafish and in A375 human melanoma cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... CA1(759), CA12(771), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768) | Gene Information human ... CA1(759), CA12(771), CA2(760), CA4(762) | Gene Information human ... CA1(759), CA12(771), CA2(760), CA4(762) | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, methanol and ethanol: slightly soluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetazolamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?