Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł 1105,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1105,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
film
color
yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccccc1N)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H41N7O9.C2HF3O2/c1-21(2)18-28(38-31(42)24-12-6-7-13-25(24)35)32(43)39-29(19-22-10-4-3-5-11-22)33(44)37-27(34(45)46)14-8-9-17-36-26-16-15-23(40(47)48)20-30(26)41(49)50;3-2(4,5)1(6)7/h3-7,10-13,15-16,20-21,27-29,36H,8-9,14,17-19,35H2,1-2H3,(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H,45,46);(H,6,7)/t27-,28-,29-;/m0./s1
InChI key
BAXBDLHYKKDHEJ-BJRQXHFHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥91% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form film | form film | form lyophilized powder | form film or powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color yellow | color yellow | color - | color white to dark beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5855-1MG | 04061826688397 |