Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN3C(=O)c4ccccc4C(C)(C)C3=O
InChI
1S/C24H29N3O3.2ClH.H2O/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H;1H2
InChI key
KWVGFMWBNZTADI-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to beige | color - | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Dowiedz się więcej o receptorze alfa-2 adrenergicznym i jego podtypach, pośredniczonych reakcjach i zastosowaniach agonistów. Zawiera listę dostępnych produktów i tabelę porównawczą.
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5736-5MG | 04061832079189 |