Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł | |
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
757,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
wide range (animal), invertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using chicken or rat tissue sections, indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts, microarray: suitable, western blot: 1:250 using using rat brain or chicken muscle extracts
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
General description
The antibody shows a broad reactivity among actin isoforms and across a range of organisms. It specifically stains typical stress fibers in cultured cells using an indirect immunofluorescent labeling technique and can be used as a probe of the N-terminal region of actin.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity wide range (animal), invertebrates | species reactivity wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken | species reactivity frog, rat, mouse, chicken, human | species reactivity - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5060-.5ML | 04061833375396 |
| A5060-200UL | 04061833375402 |