Przejdź do
A4665
Alamethicin from Trichoderma viride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Antibiotic U-22324
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5213858
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)C(C)(C)NC(C)=O)C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)Cc3ccccc3
InChI
1S/C92H150N22O25/c1-47(2)43-58(72(127)108-92(24,25)84(139)113-41-29-33-59(113)73(128)103-65(48(3)4)75(130)111-90(20,21)82(137)112-89(18,19)80(135)102-56(37-40-64(120)121)70(125)101-55(35-38-61(93)117)69(124)98-54(46-115)44-53-31-27-26-28-32-53)99-63(119)45-95-77(132)85(10,11)110-76(131)66(49(5)6)104-81(136)88(16,17)107-71(126)57(36-39-62(94)118)100-67(122)50(7)96-78(133)86(12,13)106-68(123)51(8)97-79(134)87(14,15)109-74(129)60-34-30-42-114(60)83(138)91(22,23)105-52(9)116/h26-28,31-32,47-51,54-60,65-66,115H,29-30,33-46H2,1-25H3,(H2,93,117)(H2,94,118)(H,95,132)(H,96,133)(H,97,134)(H,98,124)(H,99,119)(H,100,122)(H,101,125)(H,102,135)(H,103,128)(H,104,136)(H,105,116)(H,106,123)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,129)(H,110,131)(H,111,130)(H,112,137)(H,120,121)/t50-,51-,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-,65-,66-/m0/s1
InChI key
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
General description
Alamethicin is an antibiotic and a cytolytic peptide capable of forming an amphipathic α-helical structure in biological membranes.[1] It is a linear peptaibol, made up of 20 amino acid residues. It belongs to the class of Nonribosomal peptides (NRP) and is loaded with alpha-amino isobutyric acid.[2]
Application
Alamethicin from Trichoderma viride has been used:
  • to examine the effect of glutamate transporters on the Na+/K+-ATPase dependent extracellular K+ transient during neuronal activity[3]
  • to investigate the formation of anion-permeable channels in planar lipid bilayers by magainin I obtained from Xenopus skin[1]
  • to study the permeability of root apical meristem and epidermis and cellulase induced resistance to Alamethicin in Arabidopsis thaliana[2]
  • to study the cytotoxic effects of the phycotoxin okadaic acid and mycotoxins on human intestinal (HT-29) and neuroblastoma (SH-SY5Y) cell lines[4]
  • to analyze the structural variations and biological activity of peptaibols obtained from the Longibrachiatum clade belonging to the genus of filamentous fungi Trichoderma[5]
Biochem/physiol Actions
Alamethicin is responsible for eliciting resistance in plants and is harmful to them by causing lesions and rapid death associated with ribosomal ribonucleic acid (rRNA) cleavage. It can cause permeability of the apical meristem and epidermis in A. thaliana roots. Alamethicin leads to the coiling of tendrils in Bryonia dioica induced by jasmonates.[5]
Analysis Note
A mixture of alamethicin homologs
Other Notes
Ac-2-MeAla-L-Pro-2-MeAla-L-Ala-2-MeAla-L-Ala-L-Glu(NH2)-2-MeAla-L-Val-2-MeAla-Gly-L-Leu-2-MeAla-L-Pro-L-Val-2-MeAla-2-MeAla-L-Glu-L-Glu(NH2)-phenylalaninol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5361A4888A2411
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
form
powder
form
DMSO solution
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4665-25MG04061833374832
A4665-5MG04061833374849
A4665-10MG04061833374825
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?