The solubility in DMSO is listed as 30-40 mg/mL. It may be soluble above that concentration, but it would need to be tested empirically by the end user.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 683,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 700,00 zł 10 290,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
683,00 zł
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
~80% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMF: 2-4 mg/mL, DMSO: 30-40 mg/mL, H2O: insoluble, water: insoluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Application
Amphotericin B from Streptomyces sp. has been used-
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Includes fungi and yeast
Features and Benefits
Preparation Note
Amphotericin B remains active for 3 days in culture at 37°C. At -20°C, and with protection from air and light, the product remains active for 5 years.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| assay ~80% (HPLC) | assay ~80% (HPLC) | assay - | assay - |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amphotericin B from Streptomyces sp.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I would like to perform a MIC assay and any powder that is not completely dissolved may affect the accuracy and reproducibility of MIC results. May I know if this product can fully dissolved in DMSO?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?