Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
MBP-17, monoclonal
Application:
WB
Citations:
4
biological source
mouse
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MBP-17, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
western blot: 1:400 using using purified, recombinant MBP
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Białko wiążące maltozę (MBP) jest często używane do znakowania rekombinowanych białek w celu zwiększenia wydajności i ułatwienia oczyszczania produktu fuzji. Dodatkowo, znaczniki MBP mogą również poprawić immunogenność znakowanego białka. W ten sposób MBP może być również stosowane jako białko nośnikowe do szczepień.
The antibody recognizes native as well as denatured-reduced forms of purified MBP and MBP fusion proteins.
Immunogen
Purified, recombinant MBP fusion protein
Application
Endogenne wewnątrzkomórkowe poziomy MBP w komórkach salmonelli określono za pomocą analizy western blot przy użyciu monoklonalnego przeciwciała anty-MBP.
Monoklonalne przeciwciało przeciwko białku wiążącemu maltozę i fosfatazie alkalicznej jest odpowiednie do stosowania w testach ELISA.
Physical form
Roztwór w 0,05 M buforze Tris, zawierającym 1 mM MgCl2, 1% albuminy surowicy bydlęcej, 50% glicerolu i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jingtong Hou et al.
Toxins, 11(3) (2019-03-17)
A novel Bacillus thuringiensis Cry protein, Cry8Hb, active against Diabrotica virgifera virgifera (Western corn rootworm, WCRW) was discovered. Unexpectedly, the anti-rootworm activity of the Cry8Hb toxin was enhanced significantly by fusing Escherichia coli maltose binding protein (MBP) to this Cry
D J Segal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(6), 2758-2763 (1999-03-17)
We have taken a comprehensive approach to the generation of novel DNA binding zinc finger domains of defined specificity. Herein we describe the generation and characterization of a family of zinc finger domains developed for the recognition of each of
R R Beerli et al.
The Journal of biological chemistry, 275(42), 32617-32627 (2000-08-05)
Ligand-dependent transcriptional regulators were generated by fusion of designed Cys(2)-His(2) zinc finger proteins and steroid hormone receptor ligand binding domains. To produce novel DNA binding domains, three-finger proteins binding specific 9-base pair sequences were constructed from modular building blocks. Fusion
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3963-.5ML | 04061837856136 |