Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C242H379N77O75S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
5727.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
4340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Adm(25026)
Biochem/physiol Actions
Elicits a potent and long-lasting hypotensive activity in anesthetized rats. Plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Elicits a potent and long-lasting hypotensive effect; plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Gene Information rat ... Adm(25026) | Gene Information rat ... Calca(24241) | Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information rat ... Ifnb1(24481) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
V Kesik et al.
Clinical and experimental dermatology, 35(8), 897-901 (2010-03-30)
Extravasation of vesicant drugs such as vinca alkaloids causes severe injury, which may range from erythema to skin necrosis or ulceration. The skin necrosis may not be fully evident until several weeks or months after the initial damage, and may
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3830-.5MG | 04061832818528 |