Przejdź do
A3487
Clarithromycin
96.0-102.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-O-Methylerythromycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H69NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.95
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic
assay
96.0-102.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI key
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Application
Clarithromycin has been used to study its effect on the potassium channel KCNJ5WT.
Biochem/physiol Actions
Clarithromycin is a macrolide antibiotic that interferes with bacterial protein synthesis. Clarithromycin is an acid-stable version of erythromycin and is particularly effective against Gram-negative bacteria. It has a short half-life, however its metabolite, 14-hydroxy clarithromycin is nearly twice as active as clarithromycin against certain bacteria.
Clarithromycin is stable in gastric acid.
Clarithromycin possess bactericidal activity including anti-mycobacterial activity against Mycobacterium leprae, and M.avium complex.
Packaging
100mg
Preparation Note
Practically insoluble in water, soluble in acetone and methylene chloride, slightly soluble in methanol.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10381134379Y0000320
Clarithromycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000320
Clarithromycin
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
96.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarithromycin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A3487-100MG04061833360972