Merck
1134379
USP
Clarithromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
100 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H69NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clarithromycin
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Klucz InChI
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny klarytromycyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Klarytromycyna w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu
  • Klarytromycyna do sporządzania zawiesiny doustnej
  • Klarytromycyna w tabletkach
Działania biochem./fizjol.
Clarithromycin is a macrolide antibiotic that interferes with bacterial protein synthesis. Clarithromycin is an acid-stable version of erythromycin and is particularly effective against Gram-negative bacteria. It has a short half-life, however its metabolite, 14-hydroxy clarithromycin is nearly twice as active as clarithromycin against certain bacteria.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Keith A Rodvold et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(8), 2450-2457 (2003-07-25)
The purpose of this study was to compare the concentrations of levofloxacin and azithromycin in steady-state plasma, epithelial lining fluid (ELF), and alveolar macrophage (AM) after intravenous administration. Thirty-six healthy, nonsmoking adult subjects were randomized to either intravenous levofloxacin (500
Stig Lyngbæk et al.
European journal of preventive cardiology, 21(10), 1275-1284 (2013-06-01)
Low prevalence of detectable cardiac troponin in healthy people and low-risk patients previously curtailed its use. With a new high-sensitive cardiac troponin assay (hs-cTnT), concentrations below conventional detection may have prognostic value, notably in combination with N-terminal pro-B-type natriuretic peptide
Jerry M Zuckerman et al.
Infectious disease clinics of North America, 23(4), 997-1026 (2009-11-17)
The advanced macrolides, azithromycin and clarithromycin, and the ketolide, telithromycin, are structural analogs of erythromycin. They have several distinct advantages when compared with erythromycin, including enhanced spectrum of activity, more favorable pharmacokinetics and pharmacodynamics, once-daily administration, and improved tolerability. Clarithromycin
Chung-Su Park et al.
The American journal of gastroenterology, 109(10), 1595-1602 (2014-08-06)
Helicobacter pylori eradication rates with clarithromycin-based triple therapy are declining, and an alternative strategy is needed urgently. We sought to compare the efficacy of pretreatment antimicrobial susceptibility-guided vs. clarithromycin-based triple therapy for H. pylori eradication in a region with high
Jerry M Zuckerman
Infectious disease clinics of North America, 18(3), 621-649 (2004-08-17)
The advanced macrolides, azithromycin and clarithromycin, and the ketolide telithromycin are structural analogues of erythromycin. They have several distinct advantages when compared with erythromycin including enhanced spectrum of activity, more favorable pharmacokinetics and pharmacodynamics, once daily administration, and improved tolerability.