Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21ClN2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6030174
Form:
powder
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
InChI key
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816)
Application
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride has been used to study its effect of on coated pit staining.[1]
Biochem/physiol Actions
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) is a calmodulin antagonist. It can prevent calcium-dependent protein kinase, that is sensitive to phospholipid.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form crystalline solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mode of action cell membrane | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?