Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, titration: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3048-1KG | 04061826752128 |
| A3048-500G | 04061838347428 |