Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
Informacje o tej pozycji
504,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
traceable to NIST SRM 194
assay
≥99.5% (T), ≥99.5%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, titration: suitable
impurities
12.18%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
loss
≤0.2% loss on drying
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Available in a neat format, in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, titration: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) |
| grade analytical standard | grade ACS reagent, anhydrous | grade - | grade ACS reagent |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?