Przejdź do
A2979
A-317491 sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
5-[[[(3-Phenoxyphenyl)methyl][(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]amino]carbonyl]-1,2,4-benzenetricarboxylic acid sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H27NO8 · xNa+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
565.57 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
originator
Abbott
SMILES string
[Na].[H]O[H].OC(=O)c1cc(C(O)=O)c(cc1C(O)=O)C(=O)N(Cc2cccc(Oc3ccccc3)c2)[C@H]4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C33H27NO8.Na.H2O.H/c35-30(25-17-27(32(38)39)28(33(40)41)18-26(25)31(36)37)34(29-15-7-10-21-9-4-5-14-24(21)29)19-20-8-6-13-23(16-20)42-22-11-2-1-3-12-22;;;/h1-6,8-9,11-14,16-18,29H,7,10,15,19H2,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;1H2;/t29-;;;/m0.../s1
InChI key
VEMCGHRDAPMXLI-VYEUTZPBSA-N
Application
A-317491 sodium salt hydrate has been used to block the P2X3 receptor. It has also been used to block the increased membrane conductance.
Biochem/physiol Actions
Novel P2X3 and P2X2/3 receptor antagonist
A-317491 helps to decrease neuropathic and inflammatory pain by inhibiting the P2X3 receptor-mediated Ca2+ influx.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Subject to U.S. Patent No. 6,831,193. Sold under license from Abbott Laboratories
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3445P1999SML0117
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
originator
Abbott
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
off-white to light brown
color
white to beige
color
white to tan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2979-25MG04061832088624
A2979-5MG04061833360132