Przejdź do
A2918
Azure A chloride
Dye content, ≥70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-510-7
MDL number:
Colour Index Number:
52005
Beilstein/REAXYS Number:
3922287
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azure A chloride, certified by the BSC, Dye content ≥70 %
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥70%
color
dark brown, green to very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
suitability
suitable for (Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
861049A4043A3157
suitability
suitable for (Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark brown, green to very dark green
color
blue to very dark blue, very dark green
color
dark green
color
dark blue
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ≥70%
composition
Dye content, 70%
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥50%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azure A chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)