Przejdź do
A4043
Azure B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.83
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-511-2
MDL number:
Colour Index Number:
52010
Beilstein/REAXYS Number:
3922630
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azure B, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
fluorescence
λex 648 in ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChI key
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.
Azure B has been used for the staining of chromosomes.
Biochem/physiol Actions
Azure B is a cationic dye. It is part of the Romanowsky stain, which is used for the staining of blood films. It is also used for the localization of nucleic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
227935198269861006
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
fluorescence
λex 648 in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
color
dark green
color
-
color
dark red
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azure B
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)