Przejdź do
SML1478
Ophiobolin A
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(2′S,3′S,3aR,5′R,6aS,9R,9aS,10aR)-1,3a,4,4′,5′,6a,7,8,9,9a,10,10a-Dodecahydro-9-hydroxy-3′,9,10a-trimethyl-5′-spiro[dicyclopenta[a,d]cyclooctene-3(2H),2′(3′H)-furan]-6-carboxaldehyde
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
349,35 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H36O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
349,35 zł
Cena katalogowa411,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(from Biopolaris leersia fungal metabolite)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(/C1=C/C[C@]([C@]2(O[C@@H](C=C(C)C)C[C@@H]2C)CC3)([H])[C@@]3(C)C[C@@]([C@](C)(O)C4)([H])[C@]1([H])C4=O)=O
InChI
1S/C25H36O4/c1-15(2)10-18-11-16(3)25(29-18)9-8-23(4)12-19-22(20(27)13-24(19,5)28)17(14-26)6-7-21(23)25/h6,10,14,16,18-19,21-22,28H,7-9,11-13H2,1-5H3/b17-6-/t16-,18-,19-,21+,22+,23+,24+,25-/m0/s1
InChI key
MWYYLZRWWNBROW-BDZRSQQBSA-N
Biochem/physiol Actions
Ophiobolin A is a fungal metabolite, toxic to many crops and found to have antimicrobial and anticancer activity. Ophiobolin A is a calmodulin antagonist and inhibitor of big conductance Ca2+-activated K+ channel (BKCa) activity. Its anticancer activity may involve inhibition of multiple oncogenic signaling pathways including PI3K/mTOR, Ras/Raf/ERK and CDK/RB. One study suggested the possibility of pyrrolylation of lysine residues on its intracellular target protein(s) as a mechanism of action on various targets.
Ophiobolin A is a fungal metabolite; calmodulin antagonist with anticancer activity.
Other Notes
Light and air sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1229A2846PHL80440
Ergocristine phyproof® Reference Substance
PHL80440
Ergocristine
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to light tan
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)