Przejdź do
A2835
Amyloid Protein Non-Aβ Component
≥80% (HPLC)
Synonim(y):
NAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
732,70 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C141H235N39O49
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3260.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
solid
Assay:
≥80% (HPLC)
732,70 zł
Cena katalogowa862,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C141H235N39O49/c1-31-66(18)107(137(224)158-70(22)115(202)155-69(21)114(201)156-72(24)119(206)176-108(74(26)182)129(216)151-55-94(193)160-85(49-79-37-33-32-34-38-79)125(212)174-106(65(16)17)141(228)229)175-127(214)87(57-181)161-95(194)54-148-113(200)67(19)153-93(192)53-149-121(208)82(43-47-98(198)199)165-132(219)102(61(8)9)173-140(227)112(78(30)186)177-123(210)81(39-35-36-48-142)164-122(209)83(41-44-88(144)187)162-116(203)71(23)157-131(218)101(60(6)7)168-118(205)73(25)159-138(225)110(76(28)184)179-133(220)100(59(4)5)167-96(195)56-152-130(217)109(75(27)183)178-136(223)105(64(14)15)172-134(221)103(62(10)11)169-117(204)68(20)154-92(191)52-147-91(190)51-150-128(215)99(58(2)3)170-126(213)86(50-90(146)189)166-139(226)111(77(29)185)180-135(222)104(63(12)13)171-124(211)84(42-45-89(145)188)163-120(207)80(143)40-46-97(196)197/h32-34,37-38,58-78,80-87,99-112,181-186H,31,35-36,39-57,142-143H2,1-30H3,(H2,144,187)(H2,145,188)(H2,146,189)(H,147,190)(H,148,200)(H,149,208)(H,150,215)(H,151,216)(H,152,217)(H,153,192)(H,154,191)(H,155,202)(H,156,201)(H,157,218)(H,158,224)(H,159,225)(H,160,193)(H,161,194)(H,162,203)(H,163,207)(H,164,209)(H,165,219)(H,166,226)(H,167,195)(H,168,205)(H,169,204)(H,170,213)(H,171,211)(H,172,221)(H,173,227)(H,174,212)(H,175,214)(H,176,206)(H,177,210)(H,178,223)(H,179,220)(H,180,222)(H,196,197)(H,198,199)(H,228,229)/t66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74+,75+,76+,77+,78+,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-/m0/s1
InChI key
GXGKRPSFRUFLPR-PKXGUHEISA-N
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Biochem/physiol Actions
Found in the insoluble core of amyloid plaque; forms fibrils via a nucleation-dependent polymerization mechanism
Other Notes
Fragment 61-95 of a 140-amino acid amyloid precursor known as NACP, or α-synuclein
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5038PABN2265MABN905
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)