Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Anty-alfa-synukleina, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Alfa-synukleina (UniProt: P37840; znana również jako składnik non-A beta amyloidu AD, składnik non-A4 prekursora amyloidu, NACP) jest kodowana przez gen SNCA (znany również jako NACP, PARK1) (identyfikator genu: 6622) u człowieka. Alfa-synukleina ulega obfitej ekspresji w mózgu i występuje w klasycznej formie włókien amyloidowych w wewnątrzneuronalnych złogach ciał Lewy'ego w mózgach z chorobą Parkinsona. Fizjologiczna funkcja synuklein nie jest dobrze poznana, ale wydaje się obejmować interakcje błonowe, a w szczególności odwracalne wiązanie z błonami pęcherzyków synaptycznych. Mogą być również zaangażowane w regulację uwalniania i transportu dopaminy. Doniesiono również, że zmniejsza reaktywność neuronów na różne bodźce apoptotyczne, prowadząc do zmniejszonej aktywacji kaspazy-3. Stwierdzono, że zmiany genetyczne genu SNCA powodują nieprawidłową polimeryzację w fibryle, co jest związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi (synukleinopatie). Mutacje w genie SNCA są również znane z choroby Parkinsona charakteryzującej się bradykinezją, drżeniem spoczynkowym, sztywnością mięśni i niestabilnością postawy. Patologia choroby Parkinsona obejmuje postępującą utratę neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i obecność ciał Lewy'ego w ocalałych neuronach w różnych obszarach mózgu.
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 14,46 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej alfa-synukleiny.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1,000-2,000 z reprezentatywnej partii wykryło alfa-synukleinę w lizacie tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:2,000-3,000 z reprezentatywnej partii wykryło alfa-synukleinę w skrawkach tkanki kory mózgowej człowieka i móżdżku szczura.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:2,000-3,000 z reprezentatywnej partii wykryło alfa-synukleinę w skrawkach tkanki kory mózgowej człowieka i móżdżku szczura.
Anty-alfa-synukleina, nr kat. Nr ABN905, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa alfa-synukleinę i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa synukleinę alfa u ludzi, myszy i szczurów. Jego celem jest epitop z 21 aminokwasami z regionu C-końcowego.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-alfa-synukleina
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABN905-100UG | 04054839531835 |
| ABN905-25UG | 04054839531842 |