Przejdź do
A2731
AMG 9810
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2E-N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-Propenamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
985,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
985,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
Amgen
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccc3OCCOc3c2)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-21(2,3)16-7-4-15(5-8-16)6-11-20(23)22-17-9-10-18-19(14-17)25-13-12-24-18/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3,(H,22,23)/b11-6+
InChI key
GZTFUVZVLYUPRG-IZZDOVSWSA-N
Biochem/physiol Actions
AMG 9810 is a potent, non-vanilloid, antagonist of the TRPV1 receptor. IC50 = 17 nM.
AMG 9810 is the cinnamide TRPV1 (vanilloid receptor 1) antagonist, that can prevent eye wiping behavior, stimulated by capsaicin and can inverse hyperalgesia in an animal model of inflammatory pain. It possesses antihyperalgesic properties.
Features and Benefits
This compound was developed by Amgen. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1887SML1184SML1142
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
Amgen
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2731-10MG04061833359716
A2731-50MG04061833217320