Przejdź do
A255
A-77636 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(−)-(1R,3S)-3-Adamantyl-1-(aminomethyl)-3,4-dihydro-5,6-dihydroxy-1H-2-benzopyran hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27NO3 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.89 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
desiccated, protect from light
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.NC[C@@H]1O[C@@H](Cc2c(O)c(O)ccc12)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4
InChI
1S/C20H27NO3.ClH.H2O/c21-10-17-14-1-2-16(22)19(23)15(14)6-18(24-17)20-7-11-3-12(8-20)5-13(4-11)9-20;;/h1-2,11-13,17-18,22-23H,3-10,21H2;1H;1H2/t11?,12?,13?,17-,18-,20?;;/m0../s1
InChI key
KNACNUUSUYTFDY-LIWDBWMRSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active D1 dopamine receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under exclusive license from Abbott Laboratories.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive, and oxygen-sensitive. Solutions should be freshly prepared.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4413A8106E8284
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C W Lin et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 276(3), 1022-1029 (1996-03-01)
A-77636 is a dopamine (DA) D1 receptor-selective agonist that was previously shown to elicit beneficial responses in animal models of Parkinson's disease (PD) (Kebabian et al.: Eur. J. Pharmacol. 229: 203, 1992). However, A-77636 is of limited potential for PD
E Acquas et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 281(1), 360-368 (1997-04-01)
The role of dopamine (DA) D1 receptors in the regulation of acetylcholine (ACh) release in the striatum was studied using in vivo microdialysis in freely moving rats. Systemic administration of the full D1 DA receptor agonist A-77636 (4 micromol/kg) increased
Vera Bubenikova-Valesova et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 12(7), 873-883 (2009-01-22)
Cognitive impairment has been found across all subtypes of schizophrenia. The location and function of dopamine-1 receptors (D1Rs) make them attractive targets for the treatment of cognitive impairment in schizophrenia. Here we investigate the systemic effect of a D1R agonist
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A255-10MG04061832079141
A255-100MG04061832079134