Przejdź do
A2478
APHA Compound 8
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(1-Methyl-4-phenylacetyl-1H-2-pyrrolyl)-N-hydroxy-2-propenamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
APHA Compound 8, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cc(cc1\C=C\C(=O)NO)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-18-11-13(10-14(18)7-8-16(20)17-21)15(19)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,10-11,21H,9H2,1H3,(H,17,20)/b8-7+
InChI key
UFQOXIMRSMFQRI-BQYQJAHWSA-N
Biochem/physiol Actions
HDAC (histone deacetylase) inhibitor.
One of a class of aroyl pyrrole hydroxy amide (APHA) compounds showing histone deacetylase (HDAC) inhibition, Compound 8 is the most potent and HDAC class I-selective.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3060A9227S5192
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2478-1MG04061826670866