Przejdź do
SML3060
Panobinostat
≥98% (HPLC), Pan-histone deacetylase inhibitor, powder
Synonim(y):
(2E)-N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-2-propenamide, LBH 589, LBH-589, LBH589, N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-ethyl]-amino]methyl]phenyl]-2E-2-propenamide, NVP-LBH589
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Panobinostat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CCNCC2=CC=C(/C=C/C(NO)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3N1
InChI
1S/C21H23N3O2/c1-15-18(19-4-2-3-5-20(19)23-15)12-13-22-14-17-8-6-16(7-9-17)10-11-21(25)24-26/h2-11,22-23,26H,12-14H2,1H3,(H,24,25)/b11-10+
InChI key
FPOHNWQLNRZRFC-ZHACJKMWSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Panobinostat (LBH589) is an orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor (class I HDAC1/2/3/8 IC50 = 2.5/13.2/2.1/277 nM; IIA HDAC4/5/7/9 IC50 = 203/7.8/531/5.7 nM; IIB HDAC6/10 IC50 = 10.5/2.3 nM, IV HDAC11 IC50 = 2.7 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0204SML0248SML3126
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)