Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
Informacje o tej pozycji
521,00 zł
form
solid
Quality Level
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)cc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N7O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-2-4-10(19)5-3-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LDYMCRRFCMRFKB-MOROJQBDSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.) | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: <0.8 mg/mL, DMSO: >6.5 mg/mL, ethanol: <8 mg/mL (warm), H2O: insoluble |
| color off-white | color white | color white | color - |
| Gene Information human ... ADORA3(140) | Gene Information human ... ADORA1(134) | Gene Information human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A236-1MG | 04061825980447 |
| A236-5MG | 04061832088617 |