Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł 300,90 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,90 zł
Cena katalogowa354,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Tropicamide, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
InChI key
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 5.6 mg/mL | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble | solubility - | solubility H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.) |
| color white | color white | color - | color white |
| Gene Information human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) | Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... ADORA1(134) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tropicamide
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T9778-100MG | 04061837390623 |
| T9778-1G | 04061837390678 |