Przejdź do
A2289
Albumin, Tetramethylrhodamine isothiocyanate bovine
lyophilized powder
Synonim(y):
TRITC-albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% (Lowry)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
salt, free
Concentration:
≥90% protein (Lowry)
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% (Lowry)
form
lyophilized powder
concentration
≥90% protein (Lowry)
extent of labeling
≥0.5 mol TRITC per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, free
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC) is stable and less sensitive to light compared to fluorescein isothiocyanate (FITC). The conjugate of albumin with TRITC is effective for following microcirculation in vivo microscopy. Albumin-TRITC aids tracking of calcium phosphate nanoparticle bound DNA in human umbilical vein endothelial cells (T-HUVEC).
Application
Red-fluorescing TRITC-albumin was used to track the uptake of calcium phosphate/DNA nanoparticles during cell transfection. The dye-linked albumin is incorporated into the nanoparticles. Efficiency of transfection could be followed by fluorescence microscopy.
Albumin, Tetramethylrhodamine isothiocyanate has been used:
  • in photoinduced release assay of polyethylene beads
  • for passivating poly(methyl methacrylate) (PMMA) layer prior to immunoglobulin G coating
  • in fluorescent correlation spectroscopy
Preparation Note
Prepared from crystallized and lyophilized albumin (A4378).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8159A3264A8426
assay
≥90% (Lowry)
assay
-
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% protein basis (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
sheep
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
sheep ... ALB(443393)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2289-10MG04061833267196
A2289-50MG04061833267202
A2289-5MG04061831151916