Przejdź do
A2126
Acetyl-β-methylcholine bromide
≥99%
Synonim(y):
Methacholine bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
206-372-2
MDL number:
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
mp
147-149 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.BrH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetyl-β-methylcholine bromide (methylcholine bromide, methacholine bromide, Mch), a muscarinic acetylcholine receptor agonist, may be used in studies that involve the indentification, characterization and mechanism of action of muscarinic acetylcholine receptors. Mch may be used as a reference material in procedures used to detect or quantify its presence.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13963648.186318.14658
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
-
Gene Information
-
form
powder
form
-
form
crystals
form
crystals
mp
147-149 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
mp
394 °C
mp
498 °C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David C Hornigold et al.
British journal of pharmacology, 138(7), 1340-1350 (2003-04-25)
1. We have examined possible mechanisms of cross-talk between the G(q/11)-linked M(3) muscarinic acetylcholine (mACh) receptor and the G(i/o)-linked M(2) mACh receptor by stable receptor coexpression in Chinese hamster ovary (CHO) cells. A number of second messenger (cyclic AMP, Ins(1,4,5)P(3))
Anyue Yin et al.
British journal of pharmacology, 175(16), 3394-3406 (2018-06-03)
Development of combination therapies has received significant interest in recent years. Previously, a two-receptor one-transducer (2R-1T) model was proposed to characterize drug interactions with two receptors that lead to the same phenotypic response through a common transducer pathway. We applied
John T Fisher et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 18(6), 711-713 (2004-02-24)
The presence of multiple muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) subtypes in the heart and lung, combined with the lack of mAChR subtype-selective ligands, have complicated the task of identifying the mAChR subtypes mediating cardiac slowing (bradycardia) and airway narrowing (bronchoconstriction) due
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2126-100G04061832860817