Przejdź do
A1895
Aurintricarboxylic acid
≥85% purity (titration), practical grade, powder
Synonim(y):
ATA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.34
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
224-628-1
MDL number:
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aurintricarboxylic acid, practical grade, ≥85% (titration), powder
grade
practical grade
Quality Segment
assay
≥85% (titration)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
mp
300 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)C(\c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3\C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
InChI key
GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Aurintricarboxylic acid has been used to show its anticryptosporidial activity against Cryptosporidium parvum.
  • It has been used as a test substance to identify inhibitors against coronavirus N7-MTases (guanine-N7-methyltransferase).
  • It has been used as a ribonuclease inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Readily polymerizes in aqueous solution, forming a stable free radical that inhibits protein-nucleic acid interactions. It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase Cγ in PC12 cells. Inhibits apoptosis. It prevents down-regulation of Ca2+ -impermeable GluR2 receptors and inhibits calpain, a Ca2+ -activated protease that is activated during apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0885A36883189400
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
grade
practical grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
color
dark red
color
dark red
color
red
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aurintricarboxylic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
In vitro and in vivo activity of aurintricarboxylic acid preparations against Cryptosporidium parvum.
Klein P, et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 62, 1101-1104 (2008)
Red Light-Independent Instability of Oat Phytochrome mRNA in Vivo.
Seeley KA, et al.
Plant Cell, 4, 29-38 (1992)
Yeast-based assays for the high-throughput screening of inhibitors of coronavirus RNA cap guanine-N7-methyltransferase.
Sun Y, et al.
Antiviral Research, 104, 156-164 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A1895-25G04061833343142
A1895-5G04061833343159