Przejdź do
A36883
Aurintricarboxylic acid ammonium salt
ACS reagent, powder or crystals
Synonim(y):
ATA, Aluminon, Ammonium aurintricarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H14O9 · 3NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.43
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-319-1
MDL number:
Colour Index Number:
43810
Beilstein/REAXYS Number:
3900820
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aurintricarboxylic acid ammonium salt, ACS reagent
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
ACS reagent
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.1% insolubles
ign. residue
≤0.2%
color
dark red
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
λmax
450 nm, 522 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for aluminum
Biochem/physiol Actions
Aurintricarboxylic acid readily polymerizes in aqueous solution, forming a stable free radical that inhibits protein-nucleic acid interactions. It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types. Its neuroprotective effect, perhaps due to its ability to prevent down-regulation of Ca2+ impermeable GluR2 receptors or to its ability to inhibit calpain, a Ca2+-activated protease that is activated during apoptosis.
Other Notes
May contain a substantial amount of polymeric material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0885A1895219916
description
ACS reagent
description
powder
description
practical grade, ≥85% (titration), powder
description
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
grade
ACS reagent
grade
-
grade
practical grade
grade
ACS reagent
color
dark red
color
dark red
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
color
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
solubility
water: soluble
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)