Przejdź do
A1878
Ala-Leu
≥99% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
221-977-1
MDL number:
939,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ala-Leu,
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O3/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
RDIKFPRVLJLMER-BQBZGAKWSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3128P3251A0878
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew Rosati et al.
Molecular and biochemical parasitology, 217, 7-12 (2017-08-16)
The aminopeptidase PfA-M1 is a key contributor to peptide catabolism in the human malaria parasite Plasmodium falciparum. PfA-M1 substrate specificity is shaped by the cylindrical S1 subsite, which accommodates the sidechain of the substrate P1 residue. At the top of
Yafang Tu et al.
Molecular immunology, 121, 59-71 (2020-03-13)
Tristetraprolin (TTP) regulates inflammatory and immune responses by destabilizing target mRNAs via binding to their 3'-UTR AREs. We have recently reported that TTP preferentially up-regulates the expression level of innate immunity genes involved in the type I interferon-mediated signaling pathway
Alice B Nongonierma et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 94, 79-89 (2017-03-16)
The release of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitory peptides from bovine milk protein isolate (MPI) during trypsin hydrolysis was studied using a design of experiments (DOE) approach. A 3 factor×3 level DOE including temperature (40, 50 and 60°C), enzyme to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A1878-1G04061826681237