Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-699-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723438
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ala-Gly,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
CXISPYVYMQWFLE-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
L-alanylglycine is a simple nutritional dipeptide also used for physical chemistry studies such as hydrogen bonding and heavy metal complexation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?