Przejdź do
A165
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt
≥98% (HPLC), cAMP antagonist, powder
Synonim(y):
Rp-Cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate adenosine triethylammonium salt, Rp-cAMPS triethylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
771,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5O5PS · C6H16N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.46
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
771,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL
λmax
258 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=S)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21?;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-NVGWRVNNSA-N
Application
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt has been used as an antagonist of cAMP to block the cAMP-PKA signal pathway.
Biochem/physiol Actions
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt is capable of inhibiting protein kinase A (PKA).
Rp-Diastereomer of adenosine-3′,5′-cyclic monophosphothioate. Specific membrane-permeable inhibitor of activation by cAMP of cAMP-dependent protein kinase I and II; resistant toward cyclic nucleotide phosphodiesterases; blocks cAMP-mediated effects in numerous systems.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Extremely hygroscopic. Store desiccated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A166B6684A6885
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Takashi Matsuura et al.
Journal of oral science, 60(4), 634-637 (2018-06-01)
Once a tooth develops deep caries and the dental pulp tissue is irreversibly infected, the infected dental pulp tissue should be removed, and filling material should be placed in the root canal. Endodontically treated teeth are prone to root fracture
Role of PLC-PIP2 and cAMP-PKA signal pathways in radiation-induced immune-suppressing effect
Dong JC, et al.
Biomedical and Environmental Sciences : Bes, 27(1), 27-34 (2014)
Carmen Müllner et al.
The FEBS journal, 276(21), 6218-6226 (2009-09-22)
Besides being activated by G-protein beta/gamma subunits, G-protein activated potassium channels (GIRKs) are regulated by cAMP-dependent protein kinase. Back-phosphorylation experiments have revealed that the GIRK1 subunit is phosphorylated in vivo upon protein kinase A activation in Xenopus oocytes, whereas phosphorylation
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A165-1MG04061833342626
A165-5MG04061832895604
A165-10MG04061832895598