Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N4O3 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-079-7
MDL number:
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Anserine nitrate salt, hydroxyl radical scavenger
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
O[N+]([O-])=O.Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1
InChI key
OLWOKAYJAHHSNY-QRPNPIFTSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Anserine s a dipeptide found in most animal tissues. In model systems it is a potent antioxidant and scavener of hydroxyl radicals. It inhibits nonenzymatic protein glycation induced by aldose and ketose reducing sugars. It is much less potent than L-carnosine as an inhibitor of protein-protein crosslinking.
Other Notes
Anserine is a naturally occurring methylated analog of carnosine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals | form - |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay - | assay - |
| color white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A1131-250MG | 04061833335581 |
| A1131-100MG | 04061833335574 |