Przejdź do
P0597
Pilocarpine nitrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Pilocarpine nitrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6780,00 zł
5085,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-723-7
Beilstein/REAXYS Number:
4171406
MDL number:
Form:
crystals
Quality level:
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
crystals
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14941539009BP503
form
crystals
form
-
form
-
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
agency
USP/NF
agency
traceable to Ph. Eur. P1700000, traceable to USP 1539009
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linda Holtman et al.
Epilepsia, 54(4), 589-595 (2013-02-13)
Brain inflammation occurs during epileptogenesis and may contribute to the development and progression of temporal lobe epilepsy. Recently, several studies have indicated that seizures may also increase specific blood plasma cytokine levels in animal models as well as in human
Olav B Smeland et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 33(7), 1090-1097 (2013-04-25)
Although certain metabolic characteristics such as interictal glucose hypometabolism are well established for temporal lobe epilepsy (TLE), its pathogenesis still remains unclear. Here, we performed a comprehensive study of brain metabolism in a mouse model of TLE, induced by pilocarpine-status
Shuo-Bin Jou et al.
Seizure, 22(3), 221-229 (2013-01-15)
Bilateral electrical stimulation of anterior nuclei of thalamus (ANT) has shown promising effects on epileptic seizures. However, bilateral implantation increases the risk of surgical complications and side effects. This study was undertaken to access the effectiveness of a stimulation paradigm
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0597-25G04061835516728
P0597-5G04061833612521