Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
17.38 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA2(336)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-GE) |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human | biological source human plasma |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form powder | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apolipoprotein A-II from human plasma
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lipoproteiny pakują cholesterol do transportu w osoczu, co jest niezbędne do transportu lipidów i funkcjonowania komórek w organizmie.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0972-1MG | 04061826731604 |
| A0972-.5MG | 04061833415191 |