Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36N6O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.54
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(CCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H36N6O8/c1-10(22)16(28)26-14(20(33)34)7-8-15(27)25-13(6-4-5-9-21)18(30)23-11(2)17(29)24-12(3)19(31)32/h10-14H,4-9,21-22H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
MCIBYIIODNXVSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Ala-D-γ-Glu-Lys-D-Ala-D-Ala is the pentapeptide tail of the peptidoglycan precursor UDPMurNAc-l-Ala-γ-d-Glu-l-Lys(Gly)(5)-d-Ala-d-Ala. Ala-D-γ-Glu-Lys-D-Ala-D-Ala is used to study the role of this peptide stem in peptidoglycan biosynthesis, degradation and function.
Biochem/physiol Actions
L-Ala-D-Glu-gamma-L-Lys-D-Ala-D-Ala, peptidoglycan pentapeptide, is the antigenic peptide determinant of peptidoglycan useful in studies of mechanisms of action of glycopeptide antibiotics.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0910-5MG | 04061832818788 |