Przejdź do
A6677
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro
synthetic (organicorganic), ≥97% (HPLC), fibronectin binding inhibitor, powder
Synonim(y):
Arginyl-Glycyl-Asparagyl-Serinyl-Prolyl-Alaninyl-Serinyl-Serinyl-Lysyl-Proline, RGDSPASSKP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H68N14O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1001.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic
organic)
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
InChI key
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
Application
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro has been used to test its effect on the adhesion of Hemophilus somnus in bovine brain endothelial cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro peptide comprises the RGD sequence and blocks β2-integrin-binding sites.[1]
Inhibits fibronectin binding to fibroblasts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8052A5686G1895
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)