Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2670,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
recombinant
expressed in mouse cell line
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1E11-C11, monoclonal
form
PBS solution
species reactivity
plant
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: 1-2 μg/mL using using IAA conjugated to BSA, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity plant | species reactivity - | species reactivity human, mouse | species reactivity rat, human, bovine, chicken, mouse |
| clone 1E11-C11, monoclonal | clone DI-22, monoclonal | clone 35C1, monoclonal | clone AC1-20.4.2, monoclonal |
| form PBS solution | form - | form PBS solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0855-200UL | 04061838168030 |