Przejdź do
A1231
Przeciwciało anty-Aurora-AKinase, mysie monoklonalne
clone 35C1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase, Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase antibody produced in mouse, Anti-ARK-1, Anti-AURORA2, Anti-Aurora-related kinase 1, Anti-BTAK, Anti-STK15, Anti-STK6, Anti-Serine/threonine protein kinase 15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
2057,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.44
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
35C1, monoclonal
Application:
ELISA (i), ICC, IP, WB
Citations:
20
2057,00 zł
Cena katalogowa2420,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1902
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in mouse cell line
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
35C1, monoclonal
form
PBS solution
mol wt
antigen ~46 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AURKA(6790)
mouse ... Aurka(20878)
General description
Przeciwciało anty-Aurora-A Kinase, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy 35C1 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (SP2/0-Ag14) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowaną ludzką kinazą Aurora-A. Kinaza Aurora-A jest kodowana przez gen kinazy serynowo-treoninowej (STK15). Podczas fazy S do progresji mitozy w cyklu komórkowym białko znajduje się w centrosomie.
Immunogen
recombinant human Aurora-A kinase.
Application
Monoklonalne przeciwciało przeciwko kinazie Aurora-A jest odpowiednie do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji, immunoblocie, pośrednim teście ELISA i western blot (0,25-0,5 μg/mL przy użyciu ekstraktu z komórek HeLa). Produkt przeciwciała nie hamuje aktywności kinazowej kinazy Aurora-A, dlatego produkt może być stosowany do pomiaru aktywności kinazy Aurora-A in vivo po immunoprecypitacji.
Przeciwciało anty-Aurora-A Kinase, Mouse monoclonal zostało użyte w immunohistochemii.
Biochem/physiol Actions
Kinaza Aurora-A (Aur-A) jest kinazą serynowo-treoninową, która reguluje podział komórek. Podwyższone poziomy Aur-A są związane z hamowaniem apoptozy i unikaniem punktów kontrolnych montażu wrzeciona. Aur-A może być również stosowany jako marker prognostyczny dla nowotworów jamy nosowo-gardłowej u ludzi.
Kinaza Aurora-A jest zaangażowana w separację centrosomów, dojrzewanie centrosomów, montaż i stabilność wrzeciona bipolarnego. Wrzeciona monopolarne powstają w komórce, gdy ekspresja kinazy Aurora-A jest hamowana przez odpowiedni siRNA, podczas gdy nadekspresja tego białka powoduje amplifikację centrosomu i poliploidalność komórki z powodu niepowodzenia cytokinezy. Aktywność Aurory-A jest niezbędna do rekrutacji kinazy zależnej od cykliny (CDK) - cykliny B1 do centrosomu, co wiąże się z jej aktywacją i zaangażowaniem komórek w mitozę. Aktywacja kinazy CDK1 następuje poprzez defosforylację Tyr15 przez CDC25B. Kinaza Aurora-A fosforyluje CDC25B zarówno in vitro, jak i in vivo na Ser353. Fosforylacja ta zachodzi w centrosomie podczas progresji od profazy do anafazy. Regulacja ta jest ważna dla wejścia w mitozę.
Przeciwciało monoklonalne przeciwko kinazie Aurora-A jest swoiste dla kinazy Aurora-A u ludzi i myszy.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300093SAB1300367SAB4503898
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... AURKA(6790)
mouse ... Aurka(20878)
Gene Information
human ... AURKC(6795)
Gene Information
human ... AURKC(6795)
Gene Information
human ... AURKA(6790)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
35C1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)