Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
saline suspension
Quality Level
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
capacity
≥10 mg/mL, gel binding capacity (β-galactosidase)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1ccc(cc1)CS[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
Application
p-Aminobenzyl 1-thio-β-D-galactopyranoside−Agarose has been used in the column for the purification of Bacillus circulans sp. alkalophilus b-galactosidase (Bca-b-gal). It has also been used in the derivatization of affinity matrix of agarose to perform affinity chromatography for the purification of P. haloplanktis β-galactosidase.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form saline suspension | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| matrix spacer 12 atoms | matrix spacer - | matrix spacer - | matrix spacer - |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation - | matrix activation - |
| matrix attachment amino | matrix attachment - | matrix attachment - | matrix attachment - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Cold-adapted beta-galactosidase from the Antarctic psychrophile Pseudoalteromonas haloplanktis
Hoyoux A, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 67(4), 1529-1535 (2001)
Structural analysis, enzymatic characterization, and catalytic mechanisms of beta-galactosidase from Bacillus circulans sp. alkalophilus
Maksimainen M, et al.
The FEBS journal, 279(10), 1788-1798 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0414-10ML | 04061838160478 |
| A0414-5ML | 04061838160485 |
| A0414-25ML | 04061833333877 |