Przejdź do
A0156
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
≥90%, powder
Synonim(y):
4-(N1-Ethyl-4-aminobutylamino)phthalic hydrazide, 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
920895
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
mp
259-260 °C (lit.)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C14H20N4O2/c1-2-18(8-4-3-7-15)10-5-6-11-12(9-10)14(20)17-16-13(11)19/h5-6,9H,2-4,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)
InChI key
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Efficient chemiluminescent NH2-coupling reagent for detection of a wide variety of proteins down to the picomole range.
Other Notes
Reportedly, the use of this material in chemiluminescent assays has distinct advantages over conventional radioimmunoassay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8264SML1560SML2496
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
259-260 °C (lit.)
mp
300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0156-250MG04061833326961
A0156-25MG04061833326978