Przejdź do
A8264
4-Aminophthalhydrazide
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
164804
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Aminophthalhydrazide,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
mp
300 °C (lit.)
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophthalhydrazide has been used in:
  • chemiluminescence-based reactive oxygen species (ROS) assay in bone marrow (BM) neutrophils post-Yersinia pseudotuberculosis infection[1]
  • neutrophil ROS assays post-K. pneumonia exposure[2]
  • neutrophil ROS assays in response to formylated-methionine-leucine-proline[3]
Biochem/physiol Actions
4-Aminophthalhydrazide or isoluminol is a chemiluminescent compound that comprises a phthalazine ring. It is more hydrophilic than luminol.[4] Isoluminol is commercially used in a wide variety of in vitro immunoassays and is a chemiluminescence amplifier for studying reactive oxygen species.[4] It is also useful as an electroluminescence (ECL) biosensor and as a probe for rapid microbial detection.
Features and Benefits
Produces chemiluminescence.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1757A0156A4685
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥90%
assay
≥98% (titration)
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
mp
300 °C (lit.)
mp
274-275 °C (lit.)
mp
259-260 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna-Lena Stenfeldt et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 22(5), 507-510 (2007-07-05)
A technique was designed for the determination of hydrogen peroxide release. We found, however, that the isoluminol-amplified chemiluminescence technique is a suitable tool for measuring secretion of superoxide but not hydrogen peroxide.
M Rájecký et al.
International journal of laboratory hematology, 34(2), 136-142 (2011-08-13)
The differentiation between extra- and intracellular production of reactive oxygen species (ROS) in whole blood was measured by luminol- and isoluminol-enhanced chemiluminescence (CL). Azide (total CL inhibition), azide + horseradish peroxidase (HRP, restoring extracellular CL), superoxide dismutase + catalase (depleting
A new isoluminol reagent for chemiluminescence labeling of proteins
Palmioli A, et al.
Tetrahedron Letters, 54, 4446-4450 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8264-10G04061831159028
A8264-1G04061826740958
A8264-5G04061833423929