Przejdź do
S7276
Silver nitrate
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-853-9
MDL number:
Assay:
>99% (titration)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.8 (vs air)
Quality Level
product line
BioReagent
assay
>99% (titration)
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used with sodium thiosulfate to produce a silver thiosulfate solution (STS) containing the ethylene inhibitor ion [Ag(S2O3)2]-3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8157S6506792276
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder, solid
assay
>99% (titration)
assay
>99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.999% trace metals basis
solubility
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
Instrukcje przygotowania 0,1 M roztworów podstawowych tiosiarczanu sodu (STS) i 0,1 M azotanu srebra do użytku laboratoryjnego.
Powiązane treści
Product Information Sheet
Patrycja Bober et al.
Biomacromolecules, 15(10), 3655-3663 (2014-08-28)
In this work, flexible and free-standing composite films of nanofibrillated cellulose/polypyrrole (NFC/PPy) and NFC/PPy-silver nanoparticles (NFC/PPy-Ag) have been synthesized for the first time via in situ one-step chemical polymerization and applied in potential biomedical applications. Incorporation of NFC into PPy
Gownolla Malegowd Raghavendra et al.
Carbohydrate polymers, 93(2), 553-560 (2013-03-19)
Natural carbohydrates (polysaccharides): gum acacia (GA) and gaur gum (GG) were employed in dilute solutions: 0.3%, 0.5% and 0.7% (w/v), as effective reductants for the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) from AgNO3. The formed AgNPs were impregnated into cellulose
Ali Hebeish et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 407-413 (2012-12-12)
Innovative CMC-based hydrogels with great potentials for usage in medical area were principally synthesized as per two strategies .The first involved reaction of epichlorohydrin in alkaline medium containing silver nitrate to yield silver nano-particles (AgNPs)-loaded CMC hydrogel. While CMC acted
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7276-25G04061836959883
S7276-100G04061836959876