Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
810,00 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 25%grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
5.8 (vs air)
assay
≥99.999% trace metals basis
form
powder, solid
reaction suitability
core: silver
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
212 °C (dec.) (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.999% trace metals basis | description 99.995% trace metals basis | description ACS reagent, ≥99.0% | description ReagentPlus®, ≥99.0% (titration) |
| form solid, powder | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥99.999% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| mp 212 °C (dec.) (lit.) | mp 212 °C (dec.) (lit.) | mp 212 °C (dec.) (lit.) | mp 212 °C (dec.) (lit.) |
| impurities ≤10.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤0.01% not HCl pptd., Free acid, passes test | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?