Przejdź do
94419
Neochlorogenic acid
from Lonicera japonica, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-O-(trans-3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, trans-5-O-Caffeoylquinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-997-1
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Lonicera japonica
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
loss
≤3.0% loss on drying
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
InChI key
CWVRJTMFETXNAD-NXLLHMKUSA-N
General description
Neochlorogenic acid is a polyphenolic compound and an ester of caffeic acid and quinic acid.[1][2] It is an isomer of Chlorogenic acid.[2][3]
Application
Neochlorogenic acid has been used:
  • to examine the phenolic content in the roots and aerial parts of Serratula centauroides using high performance liquid chromatography (HPLC) technique
  • to study the anti-inflammatory response of dried plum in human synovial fibroblasts (hSF) and bone resorption in rheumatoid arthritic transgenic mice[1]
  • for the quantitative and toxicity analysis of green coffee bean extract on human liver carcinoma cell line (HepG2 cells)[2]
Biochem/physiol Actions
Neochlorogenic acid has been found to have an inhibitory effect on the biosynthesis of melanin. Therefore it can be used on harvested fruits to prevent brown rot infection caused by Monilinia laxa.[3] It also shows impressive antioxidant, antibacterial, antiviral and antipyretic characteristics.[4] Neochlorogenic acid has the potential to be used in the management of acute and chronic inflammatory diseases due to its anti-inflammatory activity.[5] It may function as chemopreventive compounds due to growth inhibition seen in breast cancer cell line MDA-MB-435.[6]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80504C3878SMB00131
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (titration)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
biological source
Lonicera japonica
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤3.0% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neochlorogenic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PHENOLIC COMPOUNDS OF SERRATULA CENTAUROIDES AND ANXIOLYTIC EFFECT
NIKOLAEVA G
Farmacia, 67(3), 504-510 (2019)
Faryal Mirza et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 52, 54-61 (2017-11-18)
Dried plum (DP), a rich source of polyphenols has been shown to have bone-preserving properties in both animal models of osteoporosis and postmenopausal women. We evaluated if DP alleviated the destruction of joints in transgenic mice (TG) that overexpress human
Yanjuan Wang et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(1), 68-74 (2014-05-21)
A simple, specific and sensitive ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method was established and validated for simultaneous determination of neochlorogenic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid and geniposide in rat plasma using puerarin as an internal standard (IS). Plasma
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
725919-1G04061826003497
725919-5G04061832688329
94419-10MG04061833291863
94419-50MG04061833291917