Przejdź do
SMB00131
3,5-Di-caffeoylquinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3,5-DCQA, 3,5-Dicaffeoylquinate, 3,5-Dicaffeoylquinic acid, 3,5-O-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenic Acid A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChI key
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
General description
3,5-Dicaffeoylquinic acid is a phenolic acid found in the flower buds of Lonicera japonica Thunb. It has been used in pharmacologic, as well as food, and cosmetic research.
Application
3,5-Di-caffeoylquinic acid has been used as a reference standard for quantification of the phenolic compound of Artemisia species using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD). It has also been used as a reference standard to quantify the polyphenolic compounds found in Helianthus tuberosus L. (Jerusalem artichoke) using high-performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV) technique.
Biochem/physiol Actions
3,5-Di-caffeoylquinic acid exerts neuroprotective effects against in vitro retinal damage mediated by its antioxidant properties. It is a potent maltase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80426SMB00221PHL80425
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥85% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Di-caffeoylquinic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)